2,3-Dimethyl-1-butene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR46606-25G OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA 73 EUR
APOSOR46606-25G APOSOR46606-5G
2,3-Dimethyl-1-butene
2,3-Dimethyl-1-butene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 56 °C
Dichtheid: 0,68 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008923
CAS nummer: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II