N-Methoxy-N-methylacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 132 EUR
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formule: C₄H₉NO₂
Kookpunt: 152 °C
Dichtheid: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060098
CAS nummer: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III