Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-Tyr(2,6-DiMe)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)propanoic acid, 2,6-Dimethyl-L-tyrosine, N-FMOC protected
OR46613-1G OR46613-500MG OR46613-250MG
APOSOR46613-1GEA 143 EUR
APOSOR46613-1G APOSOR46613-500MG APOSOR46613-250MG
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Formule: C₂₆H₂₅NO₅
MW: 431.49 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01632251
CAS nummer: 206060-54-0