2-Oxoglutaric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
OR4662-100G OR4662-25G OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA 67.7 EUR
APOSOR4662-100G APOSOR4662-25G APOSOR4662-500G
2-Oxoglutaric acid
2-Oxoglutaric acid
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146.1 g/mol
Kookpunt: 323
Smeltpunt: 113…117 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004165
CAS nummer: 328-50-7
Merck Index: 13,05320