N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46624-1G OR46624-250MG OR46624-500MG
APOSOR46624-1GEA 454 EUR
APOSOR46624-1G APOSOR46624-250MG APOSOR46624-500MG
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
N2-Cyclopentyl-2,3-pyridinediamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08692158
CAS nummer: 951523-75-4