5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46629-1G OR46629-50MG OR46629-250MG OR46629-500MG
APOSOR46629-1GEA 523 EUR
APOSOR46629-1G APOSOR46629-50MG APOSOR46629-250MG APOSOR46629-500MG
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Formule: C₇H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00749332
CAS nummer: 5418-93-9