6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-chloro-3,5-dibromobenzoic acid
OR4663-1G OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA 70.1 EUR
APOSOR4663-1G APOSOR4663-5G
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid
Formule: C₇H₄Br₂ClNO₂
Smeltpunt: 212…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 143769-25-9