5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46635-1G OR46635-250MG OR46635-500MG
APOSOR46635-1GEA 395 EUR
APOSOR46635-1G APOSOR46635-250MG APOSOR46635-500MG
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00244899
CAS nummer: 883-38-5