2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR4664-100G
OR4664-25G
OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA
90.6
EUR
APOSOR4664-100G
APOSOR4664-25G
APOSOR4664-500G
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Formule:
C₁₂H₁₂N₂S₂ Smeltpunt: 91…95 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007703 CAS nummer: 1141-88-4 EINECS: 214-529-1 |