3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46650-1G OR46650-100MG OR46650-250MG OR46650-500MG OR46650-5G
APOSOR46650-1GEA 986 EUR
APOSOR46650-1G APOSOR46650-100MG APOSOR46650-250MG APOSOR46650-500MG APOSOR46650-5G
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18089198
CAS nummer: 114380-31-3