3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46652-1G OR46652-250MG OR46652-500MG OR46652-5G
APOSOR46652-1GEA 461 EUR
APOSOR46652-1G APOSOR46652-250MG APOSOR46652-500MG APOSOR46652-5G
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05841592
CAS nummer: 884507-41-9