3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 435 EUR
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00985201
CAS nummer: 4068-58-0