1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46659-1G OR46659-50MG OR46659-100MG OR46659-250MG OR46659-500MG OR46659-2.5G
APOSOR46659-1GEA 330 EUR
APOSOR46659-1G APOSOR46659-50MG APOSOR46659-100MG APOSOR46659-250MG APOSOR46659-500MG APOSOR46659-2.5G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834787
CAS nummer: 13337-69-4