1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46661-1G OR46661-250MG OR46661-500MG
APOSOR46661-1GEA 698 EUR
APOSOR46661-1G APOSOR46661-250MG APOSOR46661-500MG
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864922
CAS nummer: 933719-76-7