β-Methyllevulinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46668-1G OR46668-250MG OR46668-500MG OR46668-5G
APOSOR46668-1GEA 220 EUR
APOSOR46668-1G APOSOR46668-250MG APOSOR46668-500MG APOSOR46668-5G
β-Methyllevulinic acid
beta-Methyllevulinic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143691
CAS nummer: 6628-79-1