4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46670-1G OR46670-250MG OR46670-500MG
APOSOR46670-1GEA 523 EUR
APOSOR46670-1G APOSOR46670-250MG APOSOR46670-500MG
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448240
CAS nummer: 162848-18-2