Amino(phenyl)acetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46671-1G OR46671-100MG OR46671-250MG OR46671-500MG OR46671-2.5G OR46671-5G
APOSOR46671-1GEA 330 EUR
APOSOR46671-1G APOSOR46671-100MG APOSOR46671-250MG APOSOR46671-500MG APOSOR46671-2.5G APOSOR46671-5G
Amino(phenyl)acetyl chloride
Amino(phenyl)acetyl chloride
Formule: C₈H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03658916
CAS nummer: 39478-47-2