2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46672-1G OR46672-250MG OR46672-500MG OR46672-2.5G OR46672-5G
APOSOR46672-1GEA 435 EUR
APOSOR46672-1G APOSOR46672-250MG APOSOR46672-500MG APOSOR46672-2.5G APOSOR46672-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O₃S
MW: 253.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025154
CAS nummer: 106904-10-3