4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46673-1G OR46673-100MG OR46673-250MG OR46673-500MG OR46673-5G
APOSOR46673-1GEA 523 EUR
APOSOR46673-1G APOSOR46673-100MG APOSOR46673-250MG APOSOR46673-500MG APOSOR46673-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O
MW: 238.72 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20483877
CAS nummer: 401495-67-8