2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46676-250MG OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA 277 EUR
APOSOR46676-250MG APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18905193
CAS nummer: 1201221-65-9