2-Mercaptobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46677-1G OR46677-250MG OR46677-500MG
APOSOR46677-1GEA 513 EUR
APOSOR46677-1G APOSOR46677-250MG APOSOR46677-500MG
2-Mercaptobenzoyl chloride
2-Mercaptobenzoyl chloride
Formule: C₇H₅ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22054937
CAS nummer: 1677-25-4