2-(Methylthio)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46685-1G OR46685-250MG OR46685-500MG
APOSOR46685-1GEA 421 EUR
APOSOR46685-1G APOSOR46685-250MG APOSOR46685-500MG
2-(Methylthio)benzoyl chloride
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Formule: C₈H₇ClOS
MW: 186.66 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652997
CAS nummer: 1442-03-1