4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46690-1G OR46690-250MG OR46690-500MG
APOSOR46690-1GEA 566 EUR
APOSOR46690-1G APOSOR46690-250MG APOSOR46690-500MG
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Formule: C₈H₁₃ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424700
CAS nummer: 123790-13-6