Tetrabutylammonium hydrogen sulphate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
OR4670-1KG
OR4670-500G
OR4670-5KG
APOSOR4670-1KGEA
155
EUR
APOSOR4670-1KG
APOSOR4670-500G
APOSOR4670-5KG
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate 97%
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formule:
(C₄H₉)₄NHSO₄ MW: 339.54 g/mol Smeltpunt: 168…172 °C Dichtheid: 1.01 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011637 CAS nummer: 32503-27-8 EINECS: 251-068-5 |