1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46703-1G OR46703-250MG OR46703-500MG OR46703-2.5G
APOSOR46703-1GEA 330 EUR
APOSOR46703-1G APOSOR46703-250MG APOSOR46703-500MG APOSOR46703-2.5G
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12187050
CAS nummer: 39779-23-2