3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46704-250MG OR46704-500MG
APOSOR46704-250MGEA 250 EUR
APOSOR46704-250MG APOSOR46704-500MG
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21333135
CAS nummer: 1346497-81-1