1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46708-1G OR46708-250MG OR46708-500MG
APOSOR46708-1GEA 92.1 EUR
APOSOR46708-1G APOSOR46708-250MG APOSOR46708-500MG
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO
Kookpunt: 57…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08447082
CAS nummer: 51227-30-6