1-Isobutyl-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 343 EUR
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Formule: C₈H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12187092
CAS nummer: 20884-13-3