4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46714-1G OR46714-250MG OR46714-500MG OR46714-5G
APOSOR46714-1GEA 330 EUR
APOSOR46714-1G APOSOR46714-250MG APOSOR46714-500MG APOSOR46714-5G
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
4,6-Dimethyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665508
CAS nummer: 60795-33-7