2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46716-1G OR46716-250MG OR46716-500MG OR46716-2.5G OR46716-5G
APOSOR46716-1GEA 442 EUR
APOSOR46716-1G APOSOR46716-250MG APOSOR46716-500MG APOSOR46716-2.5G APOSOR46716-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₆H₅N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06653492
CAS nummer: 881041-56-1