3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46717-1G OR46717-250MG OR46717-2.5G
APOSOR46717-1GEA 448 EUR
APOSOR46717-1G APOSOR46717-250MG APOSOR46717-2.5G
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₈H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159717
CAS nummer: 3357-42-4