6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46721-1G OR46721-100MG OR46721-250MG OR46721-500MG OR46721-2.5G
APOSOR46721-1GEA 290 EUR
APOSOR46721-1G APOSOR46721-100MG APOSOR46721-250MG APOSOR46721-500MG APOSOR46721-2.5G
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
6,7-Dihydro-3H-cyclopenta[d]pyrimidin-4(5H)-one
Formule: C₇H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00223593
CAS nummer: 5661-01-8