4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46725-250MG OR46725-500MG OR46725-2.5G OR46725-5G
APOSOR46725-250MGEA 83.4 EUR
APOSOR46725-250MG APOSOR46725-500MG APOSOR46725-2.5G APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Formule: C₁₃H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00182896
CAS nummer: 6278-73-5