2,3-Dihydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46728-1G OR46728-250MG OR46728-500MG OR46728-5G
APOSOR46728-1GEA 78.9 EUR
APOSOR46728-1G APOSOR46728-250MG APOSOR46728-500MG APOSOR46728-5G
2,3-Dihydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-6-amine
2,3-Dihydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-6-amine
Formule: C₉H₉N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044717
CAS nummer: 78291-99-3