3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46730-10MG OR46730-5MG
APOSOR46730-10MGEA 110 EUR
APOSOR46730-10MG APOSOR46730-5MG
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087524
CAS nummer: 6270-74-2