3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)propanoic acid
OR46731-1G OR46731-5G OR46731-10G
APOSOR46731-1GEA 23.4 EUR
APOSOR46731-1G APOSOR46731-5G APOSOR46731-10G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022878
CAS nummer: 4767-00-4