Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 22 EUR
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Smeltpunt: 107…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320686
CAS nummer: 84228-44-4