Tetraoctylammonium bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetra-n-octylammonium bromide
OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 26.3 EUR
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Tetraoctylammonium bromide
Tetraoctylammonium bromide
Formule: C₃₂H₆₈BrN
Smeltpunt: 95…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011863
CAS nummer: 14866-33-2