Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46756-1G OR46756-250MG
APOSOR46756-1GEA 158 EUR
APOSOR46756-1G APOSOR46756-250MG
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-6-cyclopropylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841051
CAS nummer: 1135283-79-2