2,6-Dimethoxyaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4676-1G OR4676-5G OR4676-25G
APOSOR4676-1GEA 22 EUR
APOSOR4676-1G APOSOR4676-5G APOSOR4676-25G
2,6-Dimethoxyaniline 97%
2,6-Dimethoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00053934
CAS nummer: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III