2-Methyl-1-tetralone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR46762-1G OR46762-25G OR46762-5G
APOSOR46762-1GEA 36.6 EUR
APOSOR46762-1G APOSOR46762-25G APOSOR46762-5G
2-Methyl-1-tetralone 99%
2-Methyl-1-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O
Kookpunt: 127…131 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001690
CAS nummer: 1590-08-5