4-Iodoanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4677-100G OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA 42.4 EUR
APOSOR4677-100G APOSOR4677-25G
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
Kookpunt: 240 °C
Smeltpunt: 48…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001056
CAS nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7