BippyPhos 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR46775-1G OR46775-5G
APOSOR46775-1GEA 110 EUR
APOSOR46775-1G APOSOR46775-5G
BippyPhos 97%
BippyPhos
Formule: C₃₂H₃₅N₄P
Smeltpunt: 169…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038440
CAS nummer: 894086-00-1