1-Iodododecane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4679-1G OR4679-5G
APOSOR4679-1GEA 14.8 EUR
APOSOR4679-1G APOSOR4679-5G
1-Iodododecane
1-Iodododecane
Formule: C₁₂H₂₅I
Kookpunt: 159…160 °C/15mmHg
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001088
CAS nummer: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1