2'-Iodoacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 227 EUR
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'-Iodoacetophenone
2'-Iodoacetophenone
Formule: C₈H₇IO
Kookpunt: 139…140 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00094998
CAS nummer: 2142-70-3