2-Iodophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4682-100G OR4682-25G OR4682-500G
APOSOR4682-100GEA 65.8 EUR
APOSOR4682-100G APOSOR4682-25G APOSOR4682-500G
2-Iodophenol 98%
2-Iodophenol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220.01 g/mol
Kookpunt: 186…187 °C/160mmHg
Smeltpunt: 37…43 °C
Dichtheid: 1.947 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013963
CAS nummer: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
Merck Index: 13,05057