Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
OR4685-100G OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA 164 EUR
APOSOR4685-100G APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010729
CAS nummer: 74896-66-5