Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4689-100G OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA 78.9 EUR
APOSOR4689-100G APOSOR4689-25G
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144761
CAS nummer: 52727-57-8