3-Methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 22 EUR
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Methoxypyridine
3-Methoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
Kookpunt: 65 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673022
CAS nummer: 7295-76-3