4-Bromobenzhydrol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4692-1G OR4692-5G OR4692-25G
APOSOR4692-1GEA 22 EUR
APOSOR4692-1G APOSOR4692-5G APOSOR4692-25G
4-Bromobenzhydrol 96%
4-Bromobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016851
CAS nummer: 29334-16-5